

Lithium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:21324-40-3
:
Vzorec:F₆LiP
MDL číslo:MFCD00011096
Hustota:∼1.5 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,I
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:151.91 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:244-334-7
UN:3260
:GHS06
:GHS05
Frequently Bought Together