α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL153079-5G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:5 g
- Sekvence:3173
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:202,8 °C (1013 hPa)
Density:1,437 g/cm³ (20 °C)
UN:2306
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:202-670-1
CAS Number:98-46-4
Formula:C₇H₄F₃NO₂
MDL Number:MFCD00007260