Rubidium hydroxide 50% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL243892-25G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Plastic bottle for solids
- Pk:25 g
- Seq:3308
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,08442
Bod varu:1390 °C (1013 hPa)
Bod tání:300…302 °C
Hustota:1.74 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:102.48 g/mol
EINECS:215-186-0
UN:2677
Číslo CAS:1310-82-3
Vzorec:RbOH
MDL číslo:MFCD00011194