Kyselina octová 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Catalog # 300652.1000
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:1 L
- Seq:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
:60.05 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152