Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Lead acetate cotton, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Zdraví
Životní prostředí
Lead acetate cotton, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Catalog # H220-03
Číslo CAS:  
undefined
Zdraví
Životní prostředí
Lead acetate cotton, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Catalog # H220-03
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Case, Mall STAKMOR
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
  • Identification:
    Passes Test

Výsledky testů specifikací

O tomto produktu

 :
Merck Index:13,05442
Bod tání:175…180 °C
Hustota:∼2,22 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:208-908-0
UN:1616
ADR:6.1,III
 :GHS08
 :GHS09
Číslo CAS:6080-56-4
Vzorec:(H₃CCOO)₂Pb