ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, AlphaTec® 58-735
Industrial gloves, AlphaTec® 58-735
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Industrial gloves, AlphaTec® 58-735
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5164
  • 112-5163
  • 112-5162
  • 112-5161
  • 112-5165
  • Model:
  • 58-735
  • 58-735
  • 58-735
  • 58-735
  • 58-735
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Liner material:
  • Intercept™ yarn
  • Intercept™ yarn
  • Intercept™ yarn
  • Intercept™ yarn
  • Intercept™ yarn
  • Finish:
  • Sandy
  • Sandy
  • Sandy
  • Sandy
  • Sandy
  • Gauge:
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • 18
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X32C); EN 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT)
  • EN 388:2016 (4X32C); EN 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT)
  • EN 388:2016 (4X32C); EN 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT)
  • EN 388:2016 (4X32C); EN 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT)
  • EN 388:2016 (4X32C); EN 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLMNOPT)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +