


Lead(II) nitrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:10099-74-8
:
Vzorec:Pb(NO₃)₂
MDL číslo:MFCD00011153
:331.21 g/mol
Merck Index:13,05432
Bod tání:450…470 °C
Hustota:4.53 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:233-245-9
ADR:5.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:1469
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Frequently Bought Together