

Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:13400-13-0
:
Vzorec:CsF
MDL číslo:MFCD00010960
:151.9 g/mol
Bod varu:1251 °C (1013 hPa)
Bod tání:680 °C
Hustota:4.627 g/cm³ (20 °C)
EINECS:236-487-3
UN:2923
ADR:8,III
:GHS06
:GHS05
Frequently Bought Together