Phenethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Synonyma: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
Číslo CAS:64-04-0
:
Vzorec:C₆H₅CH₂CH₂NH₂
MDL číslo:MFCD00008184
:121.18 g/mol
Merck Index:12,07371
Bod varu:200 °C (1013 hPa)
Bod tání:–60 °C
Hustota:0.9639 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-574-4
UN:2735
ADR:8,I
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Bod vzplanutí:81 °C
:GHS06
:GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
- Environmentally Preferable:
Specifikace
Frequently Bought Together