Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
4'-Methoxypropiophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxypropiophenone, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALM24809-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
4'-Methoxypropiophenone, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALM24809-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308

Specifications

About this item

 :
Boiling Pt:∼273 °C (1013 hPa)
Density:∼0,94 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:62 °C
EINECS:204-512-7
CAS Number:121-97-1
Formula:C₁₀H₁₂O₂
MDL Number:MFCD00009310