
Oleic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:112-80-1
:
Vzorec:C₁₈H₃₄O₂
MDL číslo:MFCD00064242
Merck Index:13,06898
Bod varu:360 °C (760 mmHg)
Bod tání:13 °C
Hustota:0.89 g/cm³
Bod vzplanutí:189 °C
:282.47 g/mol
EINECS:204-007-1
:GHS07
Teplota pro skladování:Freezer
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together