Linoleic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:60-33-3
:
Vzorec:C₁₈H₃₂O₂
MDL číslo:MFCD00064241
:280.45 g/mol
Merck Index:13,05527
Bod varu:360 °C (1013 hPa)
Bod tání:–5 °C
Hustota:0.9 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-470-9
Frequently Bought Together