
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 98.5-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:14459-95-1
:
Vzorec:K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MDL číslo:MFCD00167023
Merck Index:14,7631
Bod tání:69…71 °C
Hustota:1,85
EINECS:237-722-2
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together