Sodium acetate trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:6131-90-4
:
Vzorec:H₃CCOONa·3H₂O
MDL číslo:MFCD00071557
:136.08 g/mol
Merck Index:13,08642
Bod varu:120…123 °C (1013 hPa)
Bod tání:58 °C
Hustota:1.4 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-823-8
Frequently Bought Together