L(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7048-04-6
:
Vzorec:HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MDL číslo:MFCD00065606
:175.64 g/mol
Merck Index:13,02810
Bod tání:168…170 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-157-7
Frequently Bought Together