
Hydrochloric acid 1 mol/l (1 N), Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALH9892-100ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle
- Pk:100 mL
- Seq:2440
Specifikace
O tomto produktu
:
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7647-01-0
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324