
DL-Sodium lactate 60% (w/w) in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:72-17-3
:312-85-6
Vzorec:H₃CCH(OH)COONa
MDL číslo:MFCD00065400
:112.06 g/mol
Merck Index:14,8635
Hustota:1.326
EINECS:200-772-0
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together