
Lactic acid ≥85% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:50-21-5
:598-82-3
Vzorec:H₃CCH(OH)COOH
MDL číslo:MFCD00004520
Bod varu:122 °C (20 hPa)
Hustota:1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:90.08 g/mol
EINECS:200-018-0
:GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together