Cellulose MN 100 adsorbents for column chromatography
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:9004-34-6
:
Vzorec:(C₁₂H₂₂O₁₁)n
MDL číslo:MFCD00081512
:342.3 g/mol
Merck Index:13,01977
Bod tání:260…270 °C
Hustota:1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:232-674-9
Výsledky testů specifikací
- Residue on Ignition:<10000 ppm
- Fe:<20 ppm
- Cu:<5 ppm
- P:<7 ppm
- Dichloromethane Extract:<0.20%
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together