Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Tungsten ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tungsten ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Katalogové číslo 44250.18
Číslo CAS:  
Tungsten ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Katalogové číslo 44250.18
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    50 g

Specifikace

O tomto produktu

Číslo CAS:7440-33-7
 :
Vzorec:W
MDL číslo:MFCD00011461
 :183.84 g/mol
Merck Index:12,09945
Bod varu:5660 °C (1013 hPa)
Bod tání:3410 °C
Hustota:19 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-143-9