Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-67-7
:
Vzorec:Zr
MDL číslo:MFCD00011303
:91.22 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-176-9
Související informace
Frequently Bought Together