Zirconium ≥99.5% (metals basis excluding Hf), slug (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-67-7
:
Vzorec:Zr
MDL číslo:MFCD00011303
:91.22 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-176-9
Související informace
Frequently Bought Together