Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), rods (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-67-7
:
Vzorec:Zr
MDL číslo:MFCD00011303
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-176-9
Frequently Bought Together