
Titanium ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0127 mm (0.0005 in)
44243.6N
:
- Pk:1
- Seq:1730
- Pk Info:90×100 mm
:7440-32-6
:
:Ti
:MFCD00011264
:47.88 g/mol
:12,09610
:3262 °C (1013 hPa)
:1660 °C
:4.51 g/cm³ (20 °C)
:231-142-3
:GHS02
:Ambient