ContactUsLinkComponent
Titanium ≥99.99% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
  43361.KG
 :  
Titanium ≥99.99% (metals basis), plate 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
  43361.KG
 :  
  • Pk:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :47.88 g/mol
 :12,09610
 :3262 °C (1013 hPa)
 :1660 °C
 :4.51 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-142-3
 :GHS02
 :7440-32-6
 :Ti
 :MFCD00011264