Silver ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7440-22-4
:
Vzorec:Ag
MDL číslo:MFCD00003397
:107.87 g/mol
Merck Index:12,08647
Bod varu:2212 °C (1013 hPa)
Bod tání:962 °C
Hustota:10.5 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-131-3
Související informace
Frequently Bought Together