Bismuth ≥99.9% (metals basis), ingot/button, Ø ∼36 mm (1.4 in), Thickness: 8 mm (0.3 in)
45102.KF
:
- Pk:1
- Seq:0001
:7440-69-9
:
:Bi
:MFCD00134033
:208.98 g/mol
:12,01297
:1490 °C (1013 hPa)
:271…272 °C
:9.78 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:231-177-4