
Cefaclor 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:53994-73-3
:
Vzorec:C₁₅H₁₄ClN₃O₄S
MDL číslo:MFCD00151471
:385.8 g/mol
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to light yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:3.0 to 9.0 %
- HPLC:95.0 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together