Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Butyl, 38-514 / 38-520
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-3781
  • 112-3780
  • 112-1569
  • 112-3778
  • 112-3779
  • 112-1570
  • Model:
  • 38-514
  • 38-514
  • 38-520
  • 38-514
  • 38-514
  • 38-520
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (2010A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1000X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (2010A)

Specifications

Frequently Bought Together