Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Silicone oil, ~100 mPa.s AS 100, Sigma-Aldrich®
Silicone oil, ~100 mPa.s AS 100, Sigma-Aldrich®
Dodavatel:  Merck
Certifikáty
Silicone oil, ~100 mPa.s AS 100, Sigma-Aldrich®
Dodavatel:  Merck

Výsledky testů specifikací

  • Appearance (Color):
    Colorless
  • Appearance (Form):
    Liquid or Viscous Liquid
  • Refractive Index N20/D:
    1,420 - 1,424
  • Viscosity (Rotation):
    90 - 110 mPa
  • Viscosity (Conditions):
    Neat, 25 °C
  • Stability:
    Especially good thermostability (−60 - +200 °C)

Výsledky testů specifikací

Frequently Bought Together