
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:6628-83-7
:
Vzorec:C₆H₁₃NO
MDL číslo:MFCD06738971
:115.18 g/mol
Bod varu:110 °C (25 mmHg)
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥96.0 %
- NMR (1H-NMR):Consistent with structure
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together