
cis-Epoxysuccinic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:16533-72-5
:
Vzorec:C₄H₄O₅
MDL číslo:MFCD00191645
:132.07 g/mol
Bod tání:133…135 °C
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White to light beige Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration with NaOH:96.0 to 104.0 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together