
2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:114715-77-4
:
Vzorec:C₄H₅F₃O₃
MDL číslo:MFCD00190646
:158.08 g/mol
Bod varu:189 °C
Bod tání:∼ 85 °C
Teplota pro skladování:Ambient
ADR:8,II
:GHS05
Související informace
Frequently Bought Together