

Hydrogen fluoride pyridine complex (∼70% HF)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:62778-11-4
:
Vzorec:C₅H₅N·(HF)x
MDL číslo:MFCD00012436
Merck Index:14,6821
Bod varu:50 °C (1 mmHg)
Hustota:1.100
Teplota pro skladování:Refrigerator
UN:1790
ADR:8,I
:GHS06
:GHS05
Související informace
Frequently Bought Together