
Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:2627-35-2
:
Vzorec:C₁₂H₂₇O₄P
MDL číslo:MFCD00013946
:266.318 g/mol
Bod tání:39…45 °C
EINECS:220-095-4
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together