Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-arginine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:35897-34-8
:
Vzorec:C₁₁H₂₂N₄O₄·HCl
MDL číslo:MFCD00063594
:310.78 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together