ContactUsLinkComponent
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
  H63341.06
 :  
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
  H63341.06
 :  
  • Pk:
    5 g
 :42330-59-6
 :
 :C₆H₆ClNO
 :MFCD01935961
 :143.57 g/mol
 :112 °C (0.2 mmHg)
 :61…65 °C (dec.)
 :GHS07