Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Hořlavý
Dráždivý
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 1000 mg/l in acetonitrile
Katalogové číslo H32308.AE
Číslo CAS:  
Hořlavý
Dráždivý
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 1000 mg/l in acetonitrile
Katalogové číslo H32308.AE
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pk:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Specifikace

O tomto produktu

Číslo CAS:768-58-1
 :
Vzorec:C₈H₁₆O₂
MDL číslo:MFCD16622268
 :144.22 g/mol
UN:1648
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient