
2-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:24835-08-3
:
Vzorec:C₇H₈N₂O₂·HCl
MDL číslo:MFCD00136280
Bod tání:250 °C (dec.)
:188.62 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together