

Fullerene nanotube multi-walled 20 nm OD, Length: 5-20 micron
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:308068-56-6
:
MDL číslo:MFCD00133992
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1325
ADR:4.1,III
:GHS02
:GHS07
Související informace
Frequently Bought Together