Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Glass microfiber filters without binder, grade MN 85/90 BF
Glass microfiber filters without binder, grade MN 85/90 BF
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
New Product
Certificates
undefined
Glass microfiber filters without binder, grade MN 85/90 BF
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
New Product

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA4060037
  • MANA4060025
  • MANA4060045
  • MANA406005
  • MANA406007
  • MANA406015
  • MANA406024
  • MANA406009
  • MANA406011
  • MANA406012
  • MANA406018
  • MANA406027
  • MANA406014
  • Weight:
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • Thickness:
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • 0,40 mm
  • Particle retention:
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • 0,5 μm
  • Filtration speed:
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Frequently Bought Together