Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Glass fibre filters without binder, Grade MN 85/70 BF
 
undefined
Glass fibre filters without binder, Grade MN 85/70 BF

 

  • Catalog No:
  • MANA404012
  • MANA404015
  • MANA404018
  • MANA404024
  • MANA4040025
  • MANA404027
  • MANA4040037
  • MANA4040045
  • MANA404005
  • MANA404007
  • MANA404009
  • MANA404011
  • Weight:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Thickness:
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • Particle retention:
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • 0,6 μm
  • Filtration speed:
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • 15 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

 

Frequently Bought Together