Anti-CES3 Rabbit Polyclonal Antibody
ROCK200-4169-0100
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Carboxylesterase 3
- Symbol antigenu:CES3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Pig
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:100626873
- Skladovací pufr:0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:Ambient
- Imunogen:Esterase [Porcine Liver]
- Čištění:purified by a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µG
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000
Type: Primary
Antigen: CES3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Pig