Anti-V-ATPase, c Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AGRIAS09468
Supplier: Agrisera
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:V-ATPase, c
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Mesembryanthemum crystallinum,A. thaliana
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Molekulární hmotnost:16 kDa
- Skladovací teplota:–20 °C
- Transportní teplota:Ambient
- Imunogen:KLH-conjugated synthetic peptide derived from Arabidopsis thaliana V-ATPase subunit c,Q6IDA4
- Rozměry protilátky:50 µg
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: V-ATPase, c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, Mesembryanthemum crystallinum