Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-RAN Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA322509
 :  OriGene
Anti-RAN Rabbit Polyclonal Antibody
  ORIGTA322509
 :  OriGene

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    RAs-related Nuclear protein
  • Symbol antigenu:
    RAN
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Počet aminokyselin:
    200 to 216
  • Skladovací pufr:
    PBS pH 7,3, 0,05% NaN3, 50% glycerol
  • Molekulární hmotnost:
    25 kDa
  • Skladovací teplota:
    –20 °C
  • Transportní teplota:
    –20 °C
  • Imunogen:
    Synthetic peptide corresponding to a region derived from 200-216 amino acids of Human Ras-related nuclear protein
  • Čištění:
    purified by antigen affinity chromatography
  • Rozměry protilátky:
    100 μl
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000-5000; Western Blot: 1:200-1000; Immunochemistry: 1:25-100

Type: Primary
Antigen: RAN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat