Anti-HPSE2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))
Catalog # USBI036752-APC
Supplier: US Biological
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:heparanase 2
- Symbol antigenu:HPSE2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:APC (Allophycocyanin)
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Formulář:liquid
- Počet aminokyselin:450 to 480
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Testované aplikace:Fluoresence ELISA
- Čištění:purified by Protein A chromatography
- Rozměry protilátky:200 µl
- Bal.:200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: HPSE2 (heparanase 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human