Anti-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 566CT8.5.4]
Catalog # USBI031071
Supplier: US Biological
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
- Symbol antigenu:KIT
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:566CT8.5.4
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Mouse
- Izotyp:IgM
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Formulář:liquid
- Skladovací pufr:PBS, pH 7,2, 0,1% sodium azide.
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Čištění:purified by ammonium sulfate precipitation
- Rozměry protilátky:200 µl
- Bal.:200 µl
Specifications
About this item
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100
Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 566CT8.5.4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human