Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 2B8]
Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 2B8]
Catalog # NOVUNB100-77477R
Supplier:  Novus Biologicals
Anti-KIT Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 2B8]
Catalog # NOVUNB100-77477R
Supplier:  Novus Biologicals

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Proto-oncogene Receptor Tyrosine Kinase
  • Symbol antigenu:
    KIT
  • Klonovalita:
    Monoclonal
  • Klon:
    2B8
  • Spojení:
    DyLight® 550
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Rat
  • Imunoprecipitace:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG2b kappa
  • Reaktivita:
    Mouse
  • Identifikační číslo genu:
    3815
  • Synonyma antigenu:
    SCFR|CD117|PBT|C-Kit
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    0,1 mg

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: 2B8
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse