Anti-KLF7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E8-B8]
Catalog # ABNOH00008609-M01
Supplier: Abnova
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Kruppel-like Factor 7
- Symbol antigenu:KLF7
- Klonovalita:Monoclonal
- Klon:3E8-B8
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Mouse
- Reaktivita:Human,Rat
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:No
- Identifikační číslo genu:8609
- Synonyma antigenu:UKLF
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Rozměry protilátky:100 µg
- Bal.:100 µg
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: KLF7
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E8-B8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat