Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP16108A
 :  Abgent
Anti-MAP2K6 Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP16108A
 :  Abgent

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Mitogen-activated protein kinase Kinase 6
  • Symbol antigenu:
    MAP2K6
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-Terminal
  • Identifikační číslo genu:
    26399
  • Synonyma antigenu:
    PRKMK6|MKK6|MAPKK6|SAPKK-3|MEK6|SAPKK3
  • Skladovací pufr:
    PBS with 0,09% (W/V) sodium azide, pH 7,4
  • Molekulární hmotnost:
    37.432 kDa
  • Sekvence:
    NFEVKADDLEPIVC
  • Skladovací teplota:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Koncentrace:
    0,5 mg/ml
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    This Mouse Map2k6 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 30-57 amino acids from the N-terminal region of mouse Map2k6.
  • Čištění:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Bal.:
    400 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: MAP2K6 (mitogen-activated protein kinase kinase 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse